Masterflex® Interchangeable Power Cord Assemblies - IEC to Unique Country Plug, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX50001-70EA 81.2 EUR InStock
MFLX50001-70
Masterflex® Interchangeable Power Cord Assemblies - IEC to Unique Country Plug, Avantor®
Câbles
Optimize performance of your Masterflex® pump.
  • Choose from a wide range of power cords
Choose an interchangeable cord/plug assembly for 115 or 230 VAC operation. Each 6-ft (1,8 m) cord and moded plug assembly features an IEC 320 appliance connector and rated for 10 A at 250 VAC.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité