Flowline Switch-Tek Vibration Level Switch
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
68869-04
MFLX68869-04EA 579 EUR InStock
MFLX68869-04
Flowline Switch-Tek Vibration Level Switch
Capteurs de niveau
Don’t worry about buildup—automatically adjusts for optimal performance, alerts when cleaning is required.
  • Constructed of Glass filled Ryton® and Viton®
SwitchTek vibration level switch is an excellent choice for more challenging application liquids, including those with light to medium coating or scaling-type characteristics. Liquid examples include light sodium hydroxide, brine and copper sulfate solutions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité