Battery-Powered Drum Pumps, Polypropylene
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
70510-44
MFLX70510-44EA 1820 EUR InStock
MFLX70510-44
Battery-Powered Drum Pumps, Polypropylene
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Battery power provides the greatest flexibility in your lab.
  • Flows up to 4.2 GPM (16 LPM) or 26.2 ft (8 m) of head resistance
  • Variable flow control is achieved with easy-to-use dial
  • Three different sizes allow for simple choices based upon container size
  • Battery charger accommodates both 120 VAC, 60 Hz and 220 VAC, 50 Hz
Do not run dry.
Power is from 9.6 V NiMH internal battery with charger (120 VAC, 60 Hz and 220 VAC, 50 Hz)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité