Flux® Drum Pump Tube Sets, Polypropylene
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
70600-04
MFLX70600-04EA 880 EUR InStock
MFLX70600-04
Flux® Drum Pump Tube Sets, Polypropylene
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Construct a pump system that meets your specific needs.
  • Polypropylene (PP) sets are an economical choice for pumping dilute acids and low-concentration caustics
Standard, High-Head, and Heavy-Duty Tube Sets feature a sealless design for low maintenance and long life. All tube sets include a hose barb fitting made of the same material as the tube set. Fitting accepts either 3/4" or 1" ID tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité