Drum and Tote Wrenches and Accessories
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
70607-90 70607-91 70607-92 70607-97 70607-99 70607-95
MFLX70607-90EA 43.2 EUR InStock
MFLX70607-90 MFLX70607-91 MFLX70607-92 MFLX70607-97 MFLX70607-99 MFLX70607-95
Drum and Tote Wrenches and Accessories
Clés à molette
Remove or tighten plugs on most industrial drums.
  • Fiberglass-reinforced nylon wrenches are lightweight and easy to carry
  • Use the nonsparking brass alloy models for opening drums containing flammables
  • More corrosion resistant than steel versions
Use the round end for outside splines of bung caps. Use the long end for internal splines of bung caps.
Round end for outside splines of bung caps. Long end for internal splines of bung caps.
Collapse All
Désignation Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Standard Drum Wrench, Non-Sparking Brass - 1 MFLX70607-90
  • Details
  • Universal Drum Wrench, Dual-Ended, Non-Sparking Brass - 1 MFLX70607-91
  • Details
  • Universal Drum Wrench, Dual-Ended, Aluminum - 1 MFLX70607-92
  • Details
  • Drum Wrench For 2" Standard, Buttress And 3/4" Bung Plugs - 1 MFLX70607-97
  • Details
  • 70-mm Tote Wrench, Fiberglass-Reinforced Nylon 254 mm 1 MFLX70607-99
  • Details
  • Drum Wrench for 2" Standard Caps, Fiberglass-Reinforced Nylon - 1 MFLX70607-95
  • Details
  • Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
    claquement
    Veuillez sélectionner l'article
    Entrer les détails
    Saisissez le numéro de lot :
    Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
    Ou
    Produit original :
    Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité