L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Drum and Tote Wrenches and Accessories
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
70607-90 70607-91 70607-92 70607-97 70607-99 70607-95
MFLX70607-90EA 43.2 EUR InStock
MFLX70607-90 MFLX70607-91 MFLX70607-92 MFLX70607-97 MFLX70607-99 MFLX70607-95
Drum and Tote Wrenches and Accessories
Clés à molette
Remove or tighten plugs on most industrial drums.
  • Fiberglass-reinforced nylon wrenches are lightweight and easy to carry
  • Use the nonsparking brass alloy models for opening drums containing flammables
  • More corrosion resistant than steel versions
Use the round end for outside splines of bung caps. Use the long end for internal splines of bung caps.
Round end for outside splines of bung caps. Long end for internal splines of bung caps.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité