Fluoroplastic Enclosed Motor Chemical-Resistance Centrifugal Pumps
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
72011-00 72011-05 72011-10
MFLX72011-00EA 0 EUR InStock
MFLX72011-00 MFLX72011-05 MFLX72011-10
Fluoroplastic Enclosed Motor Chemical-Resistance Centrifugal Pumps
Pompe Centrifugal Pumps
Twin bearing system handles thrust loads for extended service life.
  • Quiet, energy efficient, and compact
  • Internal cooling circuit reduces bearing temperature
  • Enclosed motor for use in harsh environments
Fluoroplastic pumps with carbon fiber-reinforced ETFE are designed for highly corrosive or high-purity applications.
Information de livraison: Includes a 6-ft (1.8 m) cord with stripped ends.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité