Entraînement de pompe à engrenages Masterflex® Console pour têtes de pompe MicroPump A-Mount, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
75211-12
MFLX75211-12EA 1310 EUR InStock
MFLX75211-12 MFLX75211-17-EU
Entraînement de pompe à engrenages Masterflex® Console pour têtes de pompe MicroPump A-Mount, Avantor®
Pompe Pump Drives Gear Pump Drives
Un simple contrôle de la vitesse réglable permet de gérer de nombreuses applications de manipulation des fluides.
  • La plage de réglage de la vitesse de 100:1 permet de contrôler le débit sur une large plage
  • Débit continu maximal possible avec les têtes de pompe Micropump® A-mount
  • Fonctionnement simple grâce au contrôle de la vitesse par un seul tour
  • L'interrupteur d'alimentation séparé permet de conserver le réglage de la vitesse lors de la mise en marche ou de l'arrêt de l'entraînement ; la LED sur le panneau avant indique que l'appareil est sous tension
  • Commande à distance du démarrage et de l'arrêt via le connecteur DB9 à l'arrière de l'unité
Ce variateur compact et économique offre un contrôle simple de la vitesse réglable pour de nombreuses applications de manipulation des fluides, du transfert général à la filtration en passant par l'injection de produits chimiques. Associé à une tête de pompe à engrenages de type A, il permet d'obtenir un débit de fluide sans impulsions.
Informations de commande: La tête de pompe n’est pas incluse.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité