Masterflex® Microscope Slides with Printed Sections, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
75955-31
MFLX75955-31EA 132 EUR InStock
MFLX75955-31
Masterflex® Microscope Slides with Printed Sections, Avantor®
Lames Lames de microscopes
Optimize sample testing and viewing.
  • Screen-printed section design keeps samples contained
  • Hydrophobic epoxy ink withstands frequent washing and resists chemicals
  • Contrasting ink makes orienting the microscope field of view over a sample easy
Printed microscope slides are available with a variety of section shapes, sizes, counts, colors, and labels. The PTFE-based epoxy ink creates a hydrophobic barrier, holding samples in place for easy viewing under a microscope, and keeping reactions isolated from each other in multi-section slides.
Collapse All
Désignation Slide type L×l Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Microscope slides, printed with mask, ten rectangular sections Printed without Mask 76,2×25,4 mm 144 MFLX75955-31
  • Details
  • Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
    claquement
    Veuillez sélectionner l'article
    Entrer les détails
    Saisissez le numéro de lot :
    Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
    Ou
    Produit original :
    Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité