Masterflex® Liquid Detector Pad Cables, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX77095-02EA 79.9 EUR InStock
MFLX77095-02
Masterflex® Liquid Detector Pad Cables, Avantor®
Câbles
Make the most of your Liqui-Sense leak detector with suitable replacement parts.
  • Compatible with Masterflex® Liqui-Sense controllers
This replacement cable features a 6-pin cable with RJ-12 connections and has a 3,5 foot cable length.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité