Masterflex® B/T® Drive Controller Mounting Bracket, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX77111-90EA 449 EUR InStock
MFLX77111-90
Masterflex® B/T® Drive Controller Mounting Bracket, Avantor®
Plaques de fixation
Make controlling your B/T® drive easier than ever.
  • Suitable for use with B/T modular digital drives
This controller mounting bracket allows a Masterflex® B/T® digital controller to be mounted directly to the pump head for ease of use.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité