Masterflex® C/L® Pump Power Supply, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX77120-11EA 207 EUR InStock
MFLX77120-11
Masterflex® C/L® Pump Power Supply, Avantor®
Alimentations électriques
Safely adapt your VDC powered C/L® pump.
  • Suitable for use with C/L® pumps
Easily convert your 12 VDC C/L® Variable-Speed pumps to 100 to 240 VAC power. This power supply is suitable for use with 12 VDC models 77122-06, -16, and 26 single-channel pumps and models 77120-52 and -62 dual-channel pumps.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité