Masterflex® Microflex® Tête de pompe avec moteur pas à pas, montage sur panneau
Fournisseur: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLX77122-85EA 1280 EUR InStock
MFLX77122-85
Masterflex® Microflex® Tête de pompe avec moteur pas à pas, montage sur panneau
Pompe Custom Engineered Pumps
Les pompes péristaltiques polyvalentes montées sur panneau permettent une intégration simple dans les équipements d'origine où il est nécessaire de distribuer des fluides propres, à faible cisaillement, à faible débit et avec une grande précision.
  • Conception compacte pour une utilisation efficace de l'espace
  • La tête de pompe Microflex accepte des longueurs continues de tubes pour des voies d'écoulement propres
  • Chargement efficace du tube ; ouverture de la tête et libération du lit d'occlusion en un seul mouvement
  • Le moteur pas à pas permet de répéter avec précision les applications de distribution rapide
Les systèmes de pompes Masterflex à montage sur panneau offrent la flexibilité de la technologie des pompes péristaltiques et sont conçus pour une intégration simple dans les panneaux de contrôle des systèmes pour les applications de transfert de fluides.
La tête de pompe Microflex® dispose de quatre rouleaux et d’un grand angle d'occlusion qui empêche le reflux des fluides.
Le chargement du tube est rapide et facile - ouvrez le couvercle de la tête et libérez le lit d'occlusion en un seul mouvement - chargez le tube, fermez le couvercle et vous êtes prêt à pomper. Accepte une variété de tailles de tubes Masterflex Microbore.
Le moteur pas à pas assure une distribution précise du fluide dans un format compact.
Certifications: ROHS, REACH, ISO9001.
Informations de commande: Commandez la taille et la formulation du tube microbore en fonction de votre application (vendu séparément). Des options personnalisables sont disponibles, contactez notre support technique pour plus de détails.
Information de livraison: Comprend l'entraînement de la pompe et la tête de pompe.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité