Masterflex® L/S® Drive Dual Voltage Power Supply, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX77200-07EA 241 EUR InStock
MFLX77200-07
Masterflex® L/S® Drive Dual Voltage Power Supply, Avantor®
Alimentations électriques
Make the most of your Masterflex drives replacement parts and other accessories.
  • Suitable for use with 07571-00 L/S drive
This power supply is rated for 3.0 Amps at 12 VDC. The total output power is 36 watts at 12 VDC.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité