L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Extension Cables for Modular Drives, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX07557-51EA 627 EUR InStock
MFLX07557-51 MFLX77301-82
Masterflex® Extension Cables for Modular Drives, Avantor®
Câbles
Increase modular drive flexibility with extended cable lengths.
  • Easily connect to your Masterflex® pump with connectors on both ends
Masterflex extension cables can be used with L/S and I/P modular drives to extend the distance between drive motor and controller by 9 ft (2,7 m) to increase installation flexibility. Do not extend more than 25 ft.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité