Masterflex® I/P® borstelloze procesaandrijving met externe invoer/uitvoer, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX77411-00-EUEA 5710 EUR InStock
MFLX77411-00-EU
Masterflex® I/P® borstelloze procesaandrijving met externe invoer/uitvoer, Avantor®
Pompen Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Krachtige, onderhoudsarme aandrijvingen zijn veelzijdig en kostenbesparend.
  • Debiet 0,2 tot 26 l/min met I/P-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slangen
  • Digitale interface met LED-display toont procentuele snelheid met 1% resolutie
  • Snelheidsregeling via potentiometer met drie slagen voor snelle, eenvoudige aanpassingen
  • Bedien eenvoudig start/stop- en omkeerfuncties via een verzegeld toetsenbord
  • Gemaakt van niet-chip geschilderd staal en aluminium IP55-geclassificeerde behuizing
  • Borstelloze,
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité