Systèmes de pompe Masterflex® I/P® compatibles avec le réseau numérique, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX77420-82-EUEA 13020 EUR InStock
MFLX77420-82-EU
Systèmes de pompe Masterflex® I/P® compatibles avec le réseau numérique, Avantor®
Pompe Pompes péristaltiques
Networking drives offer either native EtherNet/IP™ or Profibus communication-no additional hardware or firmware required.
  • Débit de 0,001 à 26 LPM avec le tube I/P - le débit dépend de la vitesse d'entraînement, de la tête de pompe, du nombre de tête de pompe et de la taille du tube
  • L'interface numérique avec écran graphique LCD affiche les performances de la pompe et les modes de fonctionnement : fonctionnement continu, distribution minutée, distribution de copies ou distribution de volumes
  • Commande à distance disponible par communication analogique - tension, courant et fermeture de contact
  • Sélectionnez votre langue favorite dans le menu intuitif pour la programmation et le fonctionnement
  • Distribution par volume en ml (0,001 à 9 999 ml), L ou gal ; copie - 1 à 9 999 cycles de distribution ; ou intervalle de temps des cycles marche/arrêt (1 sec à 99 h, 59 min, 59 sec par cycle)La fonction antigoutte assure la précision de la distribution
  • Le moteur sans balai et sans entretien offre une précision de ±0,1 % pour le contrôle de la vitesse avec un rapport de réduction de 6000 à 1
  • Le boîtier robuste est classé NEMA 4X (IP66) pour le lavage
  • Conçu avec la technologie de capteur à tête ouverte pour une sécurité accrue de l'utilisateur
  • Les modèles de réseau et de communication avancés sont dotés de la communication EtherNet/IP™ ou Profibus
Take control of your process with Masterflex I/P® drives with advanced networking and communication. All units are equipped with Masterflex open-head sensor technology that stop the drive motor when pump head is opened-pair with open-head sensor pump heads for optimal user safety. The drives are ideal for industrial networking, bioprocessing, plant automation, or water/wastewater applications. The NEMA 4X (IP66) rated housings are completely sealed, easy-to-clean, and resistant to commonly used cleaning and sanitizing solutions.
Precision drives feature a programmable dispense interval that lets you set the delay between dispense cycles for convenient, automated dispensing by time or by volume. Programmed calibration ensures dispense and display accuracy-drive stores one calibration value per tubing size. Program the drive via the simple membrane keypad; keypad lock/unlock feature protects settings. Select tubing size and enter desired flow rate-drive locks in required rpm.
The advanced communication technology can be directly integrated without the need for dedicated gateways or adapters – includes .EDS standard text file for upload Bluetooth Low Energy (BLE) connectivity and downloadable iOS-based mobile app permits local pump monitoring and control via phone or tablet. Cloud-based remote pump monitoring capability informs you of operational status; set alerts in the event of any failure or error condition.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité