Edwards Vacuum Solenoid Right-Angle Valves
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
79302-78
MFLX79302-78EA 1740 EUR InStock
MFLX79302-78
Edwards Vacuum Solenoid Right-Angle Valves
Vannes Solenoid Valves
Designed to maintain vacuum levels in your systems.
  • Easily control vacuum levels with these solenoid valves
Compact and lightweight valves offer a pressure range from 8 x 10⁻¹⁰ to 150 Torr.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité