L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Hubtron™ Black Advance Fluoroelastomer Tubing
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
95256-00
MFLX95256-02EA 842 EUR InStock
MFLX95256-02 MFLX95256-04 MFLX95256-06 MFLX95256-00
Hubtron™ Black Advance Fluoroelastomer Tubing
Tuyaux Transfer Tubing
Ideal for corrosive chemical transfer.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
Applications: Corrosive chemical transfer, electronics applications, ink and printing, and general manufacturing applications requiring UV protection.|Characteristics: Opaque black with UV block, very low gas permeability, highly chemically compatible. Inner fluoroplastic liner, outer fluoroelastomer cover. Excellent chemical resistance to acids, alkalis, alcohols, and esters.
Certification: None.
Temperature: 14 to 302 °F (–5More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité