Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® S3™ B-44-4X-I.B., Non-DEHP Reinforced, Avantor®

Fournisseur: Avantor Fluid Handling
95635-13
MFLX95635-13EA 637 EUR InStock
MFLX95635-13
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® S3™ B-44-4X-I.B., Non-DEHP Reinforced, Avantor®
Tuyaux Transfer Tubing
Resists particle entrapment and bacterial growth.

  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Always in stock—most formulations and sizes available to ship same day

Formulation: Tygon S3B-44-4X-I.B.
Applications: Cosmetic production, food and dairy processing, beverage dispensing.
Characteristics: Bio-based, phthalate-free. Handles up to four times the pressure of nonreinforced tubing; flexible; smooth nonporous bore resists particle entrapment; virtually taste and odor-free. Clear.
Certifications: FDA compliant, NSF-listed (Standard 51), and meets 3A Sanitary standards (20-27) for food and beverage handling.
Temperature range: -49 to 165 °F (-45 to 74 °C)
Sterilize: Ethylene oxide or autoclave for 30 min at 250 °F (121 °C), 15 psi (1 bar).

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité