Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tygon® 3350 Platinum-Cured Silicone Tubing

Fournisseur: Avantor Fluid Handling
95702-18
MFLX95702-00EA 203 EUR InStock
MFLX95702-00 MFLX95702-01 MFLX95702-02 MFLX95702-03 MFLX95702-04 MFLX95702-05 MFLX95702-06 MFLX95702-08 MFLX95702-09 MFLX95702-10 MFLX95702-13 MFLX95702-14 MFLX95702-16 MFLX95702-17 MFLX95702-19 MFLX95702-20 MFLX95702-18
Tygon® 3350 Platinum-Cured Silicone Tubing
Tuyaux Transfer Tubing
Reduced particle entrapment with ultra-smooth inner surface.

  • Minimal extractables help maintain fluid integrity

Formulation: TYGON® 3350 silicone, platinum cured.
Applications: Pharmaceutical, cosmetic, industrial, and auto-analysis applications.
Characteristics: Ultra-smooth inner surface reduces particle entrapment and minimizes bacterial growth. Good for mild to medium concentration bases, salts, and alcohols; is odorless, tasteless, and non-toxic. Transparent.
Certification: Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600); meets USP Class VI requirements, NSF criteria and EP 3.2.9 requirements. Tubing is manufactured according to GMP.
Temperature range: –112 to 392 °F (–80 to 200 °C)
Sterilize: With ethylene oxide, gamma irradiation, or autoclave for 30 min, 15 psi.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité