Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Masterflex® LDPE (Low-Density Polyethylene) Color-Coded Tubing, Avantor®

Fournisseur: Avantor Fluid Handling
95877-05
MFLX95877-05EA 92.1 EUR InStock
MFLX95877-05
Masterflex® LDPE (Low-Density Polyethylene) Color-Coded Tubing, Avantor®
Tuyaux Transfer Tubing
Use different color tubing to distinguish one tubing line from another.

  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications

Applications: General low-pressure and temperature, and food processing applications - use different color tubing to distinguish one tubing line from another.
Characteristics: Broad chemical, solvent, and corrosive atmosphere resistance wiht good dimensional stability.
Certifications: Resin is FDA compliant; meets USDA requirements.
Temperature range: -100 to 175 °F (-73 to 80 °C)
Sterilize: Ethylene oxide.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité