Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, Peroxide-Cured Silicone, Avantor®

Fournisseur: Avantor Fluid Handling
96400-90
MFLX96400-91EA 726 EUR InStock
MFLX96400-91 MFLX96400-90
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, Peroxide-Cured Silicone, Avantor®
Tuyaux Tubes pour pompe péristaltique
Ensure optimum performance from your Masterflex® pump.

  • Excellent biocompatibility
  • No additives, plasticizers or DOP; odorless and nontoxic, fungus-resistant
  • No taste imparted to transported fluids
  • Extremely good at low temperatures
  • Weather, ozone, corona, and radiation resistant
  • Minimal tendency to take a set
  • PerfectPosition™ tubing retention marks indicate the exact placement of tubing in the pump head to provide the best performance and life of the tubing
  • Custom extruded to fit 77110- and 77111-series Masterflex® B/T® pumps and pump heads
  • Engineered for long life in peristaltic pump applications

Characteristics: Superior heat resistance, low compression set, odorless, and nontoxic. Translucent.
Certifications: Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600). Tubing is
manufactured according to GMP.
Temperature range: –60 to 460 °F (–51 to 238 °C)
Sterilize: Autoclave or gamma irradiation.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité