L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Stepping Motor Proportioning Valves, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
98651-02 98651-04 98651-08 98651-00 98651-06 98651-10
MFLX98651-02EA 1080 EUR InStock
MFLX98651-02 MFLX98651-04 MFLX98651-08 MFLX98651-00 MFLX98651-06 MFLX98651-10
Masterflex® Stepping Motor Proportioning Valves, Avantor®
Vannes Solenoid Valves
Resist pressures up to 500 psi!
  • High precision, two-way metering valves in aluminum or 316 SS for air/water
  • Operate continuously without coil overheating problems found in traditional solenoid designs
Stainless steel models include a 316 SS valve blocks, PTFE-lined aluminum housing blocks, Viton® O-rings, and PFA closing pins.
Aluminum models include aluminum housings and valve blocks, Viton® O-rings, and PFA closing pins.
Also includes a 9-pin "D" electrical connector. Optional connection cable (98651-50) for easy input/output wiring. Power input is +1More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité