Masterflex® Solenoid Valve Connection Cable, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
98651-50
MFLX98651-50EA 60.7 EUR InStock
MFLX98651-50
Masterflex® Solenoid Valve Connection Cable, Avantor®
Câbles
Easy connect to your solenoid valve.
  • Optimize performance of your Masterflex® Solenoid Valves
"D" connector connection cable with stripped wire ends for Aalborg stepping motor proportioning valves. This cable is 3-ft (0.9m) long.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité