Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald solution, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)

MG128-4L
MG128-4LEA 251 EUR InStock
MG128-4L
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald solution, Sigma-Aldrich®
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald


Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131580
ONU: 1230
ADR: 3,II
IVDLogo
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité