Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
MG1L-1L
MG1L-1LEA 92 EUR InStock
MG1L-1L
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald solution, Sigma-Aldrich®
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131580
ONU: 1230
ADR: 3,II
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité