Hématoxyline solution (Mayer), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
MHS1-100ML
MHS1-100MLEA 45 EUR InStock
MHS1-100ML
Hématoxyline solution (Mayer), Sigma-Aldrich®
Haematoxylin staining solutions
General purpose nuclear stain, progressive type. Used with hematoxylin and eosin staining.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=577c852c1cc9e5db58ddeb207f71709947345357&vid=e8dacf6ca65863a2c7e2e6f1698778e7bded4caf&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité