MBD
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 7-(4-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenzoxadiazole
MQ100
MHS128-4L
MHS128-4LEA 266 EUR InStock
MHS128-4L
MBD
MBD
Fluorescent probe for hydrophobic (non-polar) regions in proteins and nucleoproteins.
Formule: C₁₄H₁₂N₄O₄
MW: 300.274 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042778
Numéro CAS: 33984-50-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f44fd15d254866a8e2fb47f9b9e02069daf2103d&vid=936d51d4cf333fe9286bdbf76e09d844b341d288&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Orange to Red
Appearance (Form) Powder
Proton NMR spectrum Conforms to Structure
Carbon 54.3 - 57.7 %
Nitrogen 18.1 - 19.3 %
Purity (HPLC) ≥97.5 %
Solubility (Colour) Orange
Solubility (Turbidity)
50 mg/ml DMSO:CH3OH (1:1)
Clear
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité