Hématoxyline
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
MHS80-2.5L
MHS80-2.5LEA 202 EUR InStock
MHS80-2.5L
Hématoxyline
Haematoxylin staining solutions
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7749b2212b9d038f02ebab0e19d97d66212337d4&vid=384c6f83fc3291daf3788396468537325e83ba81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Red-Brown
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity) Clear
Performance Conforms
Stains within acceptable limits when using Procedure MHS
Expiration Date Period 36 Months
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité