Bottle brush
Fournisseur: MICRONOVA
BRWH-67
MICRBRWH-67EA 83 EUR InStock
MICRBRWH-67
Bottle brush
Brosses
This wirewound brush features a smaller diameter handle and softer bristles for delicate cleaning of jars and bottles with smaller openings.
  • BPA-free
Base resins used to produce block and bristles are made from FDA approved materials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité