L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Double Bucket Cart and Wringer, Plastic
Fournisseur: MICRONOVA
C-2PW
MICRC-2PWEA 0 EUR InStock
MICRC-2PW
Double Bucket Cart and Wringer, Plastic
Godets
All-in-one double bucket system includes cart, two (24,6 liter) polypropylene buckets (1 red, 1 blue), and downpress wringer.
  • Single-piece double bucket frame
  • Includes downpress wringer
  • Color-coded buckets, red and blue
  • 24,6 liter bucket capacity
  • Good resistance to common cleaning solutions
A simple double bucket cart system equipped with a downpress wringer.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité