Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

MZone™ FlatMop™ Slip-On Mop Covers

Fournisseur: MICRONOVA
MZSM11-16S
MICRMZSM11-16SEA 0 EUR InStock
MICRMZSM11-16S
MZone™ FlatMop™ Slip-On Mop Covers
Serpillières
These slip-on, tab removal flat head mop covers are ideal for cleaning and sanitizing all surfaces and equipment in the cleanroom. A choice of fabric options provide excellent absorbency, effective cleaning, and disinfectant dispersal for specialized cleaning.

  • Easy to change covers fit securely over mop frame
  • Urethane foam interiors fully encased in a choice of fabric:
  • NovaPoly - 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
  • PolySorb - 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
  • MegaTex - 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
  • Microfiber - 80% polyester or 20% nylon for maximum absorbency and residue removal
  • PolyMesh - 100% polyester with an abrasive mesh layer for exellent residue removal
  • The 228,6 mm covers are excellent for pass-throughs and smaller spaces
  • The 355,6 and 457,2 mm covers are ideal for floors, walls, and ceilings

The Micronova MZone™ FlatMop™ mop covers fit onto the 360° swivel SlimLine™ adapter, which can be locked at 180° for more controlled cleaning. Available gamma irradiated for aseptic environments. Suitable for use with strong disinfectants and repeated autoclaving.

Connection: Slip-on, tab removal
Interior: Urethane foam

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité