Inspection mirror
Fournisseur: MICRONOVA
QDIST-66P
MICRQDIST-66PEA 432 EUR InStock
MICRQDIST-66P
Inspection mirror
Miroirs
Inspection Mirror has a swivel connection allowing it to be attached to stainless steel handle and allows the operator to run the unit behind equipment and fixtures to ensure all surfaces have been properly cleaned.
  • Highly polished stainless steel
  • A 360° swivel allows optimum flexibility
  • Ideal for hard to reach areas
Informations de commande: The optional flashlight attachment is ideal for use in tanks and other low light applications. Rod is not included, but fits to any SSU series handle.
Collapse All
Désignation Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Stainless steel, electrolytically polished inspection mirror 152×152 mm 1 MICRQDIST-66P
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité