Unions for hplc
Fournisseur: MICROSOLV TECH CORP
49302-03
MICS49302-03EA 13.3 EUR InStock
MICS49302-03
Unions for hplc
Raccords et connecteurs
The endure™ brand of carbon peek high pressure fittings are designed for extra durability. These fittings will endure higher temperatures, solvent exposure and over-tightening longer than standard peek fittings.
  • Low dead volume
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité