Screw top vials and caps, 9 mm
Fournisseur: MICROSOLV
9502S-3WCP
MICS9502S-3WCPEA 81.7 EUR InStock
MICS9502S-3WCP
Screw top vials and caps, 9 mm
Fioles
These autosampler vials are made of borosilicate glass.
  • With write on patch
  • Screw cap with silicone/PTFE pre-slit bonded septa
Suitable for HPLC and GC. Compatible with most Agilent™, Beckman™, CTC™, Gilson™, Shimadzu™, Thermo™, Variant™ and Waters™ autosamplers including Alliance™ and Acquity™.
Information de livraison: Box includes 100 vials and caps.
Collapse All
Désignation Capacité Ø×h Matière Couleur Avec bouchon Type de capuchon Taille du bouchon Couleur bouchon Septum Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Autosampler vial 2,00 ml 12×32 mm Verre incolore Oui Screw 9 mm bleu Silicone/PTFE, pre-slit, bonded 100 MICS9502S-3WCP
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité