Autosampler vials, screw top, 9-425
Fournisseur: MICROSOLV
9502S-PP-CLEAR
MICS9502S-PP-CLEAREA 43.6 EUR InStock
MICS9502S-PP-CLEAR
Autosampler vials, screw top, 9-425
Fioles
These vials are the most commonly used autosampler vials for HPLC or GC. They are made of virgin, medical grade PP.
  • Pharmaceutical quality
  • Compatible with all leading instruments
Collapse All
Désignation Capacité Ø×h Matière Couleur Avec bouchon Taille du bouchon Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Autosampler vial, with filling lines 2,00 ml 12×32 mm PP incolore Non 9-425 100 MICS9502S-PP-CLEAR
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité