Glass Inserts for 96 Well Plates, Microsolv tech corp
Fournisseur: MICROSOLV TECH CORP
95096-710
MICS95096-710EA 199 EUR InStock
MICS95096-710
Glass Inserts for 96 Well Plates, Microsolv tech corp
Fioles
Glass inserts for 96 well plates, 1 ml, replacements. These borosilicate glass inserts are 1 ml and are replacements for 95096-1CP or 95096-3CP.
Informations de commande: Plates and mats are sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité