96-Well Autosampler Vial Plate, with Inserts
Fournisseur: MICROSOLV
95096-710-D
MICS95096-710-DEA 314 EUR InStock
MICS95096-710-D
96-Well Autosampler Vial Plate, with Inserts
Microplaques Microplaques deepwell
96 well plates with glass inserts.
  • High grade, pure silicone rubber with PTFE coating
  • Inserts are 1st Hydrolytic, Class A, TYPE 33 Borosilicate Glass
  • Chemically inert
The inserts are removable and the plates can be reused.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité