UV-Vis wavelenth standard
Fournisseur: MICROSOLV TECH CORP
PQA-HOX-01
MICSPQA-HOX-01EA 293 EUR InStock
MICSPQA-HOX-01
UV-Vis wavelenth standard
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Wavelength calibration standard solution for UV-Vis detectors is composed of 4% Holmium oxide in 10% Perchloric acid.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité