Dishwashing Detergent, ProCare Universal 77 A
Fournisseur: MIELE
12456030
MIEL12456030EA 0 EUR InStock
MIEL12456030
Dishwashing Detergent, ProCare Universal 77 A
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Machine cleaner, alkaline for removing persistent starch deposits.
  • Removal of grease, oil and protein
  • Reduction in odours
  • Good cleaning capability
  • Very gentle on materials
  • High percentage of dispersants
  • Intensive cleaning agent containing surfactants
  • Strong emulsifying and dispersing effect
  • Specially developed for Miele Professional machines
Ingredients:
Phosphate
Oxygen-based bleaching agent
Phosphonates
Polycarboxylates
Non-ionic surfactants
Certifications: GHS/CLP compliant.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité