Dishwashing Detergent, ProCare Universal 81 C
Fournisseur: MIELE
12456130
MIEL12456130EA 0 EUR InStock
MIEL12456130
Dishwashing Detergent, ProCare Universal 81 C
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Machine descaler, acidic, for removing persistent limescale deposits.
  • Removal of silicate deposits and other acid-soluble impurities
  • Prolongs service life of heater elements
  • Very gentle on materials
  • Very good material compatibility
  • Specially developed for Miele Professional machines
Contains citric acid and does not contain phosphorus compounds.
Certifications: GHS/CLP compliant.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité