Sodium chlorure dishwasher salt, ProCare Universal 61 pour adoucisseur d'eau
Fournisseur: MIELE
9195780
MIEL9195780EA 36 EUR InStock
MIEL9195780
Sodium chlorure dishwasher salt, ProCare Universal 61 pour adoucisseur d'eau
Sodium chlorure
ProCare Universal 61 is a coarse salt for reactivation of built-in water softener.
It prevents scaling and protects wash loads. Washing with softened water enables better cleaning with less cleaning agent required, better rinsing and reduced spotting.
Formule: NaCl
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité