Laboratory Washer-Disinfector, PG 8582
Fournisseur: MIELE
9960770
MIEL9960770EA 0 EUR InStock
MIEL9960770
Laboratory Washer-Disinfector, PG 8582
Lave-verres
Washer-disinfector with liquid dispensing and EcoDry function.
  • Performance/cycle, e.g. 8 DIN mesh trays or 42 GYN specula
  • Safety through monitoring - wash pressure and spray arm monitoring
  • Convenient drying support - EcoDry
  • Total security - link to process documentation possible
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Washer-disinfector, PG 8582 WW AD LD, with liquid dispensing and EcoDry function. 1 MIEL9960770
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité