Amicon® Pro Purification System
Fournisseur: Merck
ACS500024
MILFACS500024EA 195 EUR InStock
MILFACS500024
Amicon® Pro Purification System
Protéines purification Protein Purification Kits
The Amicon® Pro purification system - A centrifugal tool collapsing protein purifcation with concentration and buffer exchange.
  • Minimum final concentrate volume: 15 µl
  • Non sterile
  • Cap: Polyethylene
  • Frit: Polypropylene/polyethylene
  • Colour code: Clear with pink cap
The Amicon® Pro purification system 24 pack includes 24 exchange devices and 24 collection tubes with cap.
Applications include: Protein purification, protein concentration, buffer exchange, protein enrichment, antibody labeling.
Ø×Length: 29,7×120 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité