Durapore® Charged Membrane Filter
Fournisseur: Merck
CCGL09025
MILFCCGL09025EA 524 EUR InStock
MILFCCGL09025
Durapore® Charged Membrane Filter
Filtres Filtres à membrane
Durapore® membranes provide high flow rates and throughput, low extractables and broad chemical compatibility.
Charged hydrophlic Durapore® membrane (CCGL) has a positive net charge which allows the membrane disc to separate negatively charged particles that are smaller than the rated pore size of the disc from the liquid solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité