EZ-Fit™ Manifold Check Valve
Fournisseur: Merck
EZFITBACKF
MILFEZFITBACKFEA 45.6 EUR InStock
MILFEZFITBACKF
EZ-Fit™ Manifold Check Valve
Raccords et connecteurs
To avoid liquid back-flow from the vacuum system, a check valve is integrated into the flexible tubing connection. The design of the 2-way valve prevents the user accidentally touching the filtration head while opening or closing the valve.
Applications: General microbiological analysis, pharmaceutical products analysis, environmental analysis, bioburden testing, water monitoring, cosmetics and food and beverage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité