Transfer membranes, Immobilon™-Ny+, Millipore®
Fournisseur: Merck
INYC00010
MILFINYC00010EA 806 EUR InStock
MILFINYC00010
Transfer membranes, Immobilon™-Ny+, Millipore®
Membranes de transfert
Web-supported positively charged nylon transfer membrane for Western blotting with chemiluminescence, radioactive and fluorescent detection methods.
  • Plain/white filter
  • Hydrophilic
  • Ambient shipping
Chemiluminescent, fluorometric and radioactive.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité