MultiScreen™ PH Plates
Fournisseur: Merck
MAPHN0B50
MILFMAPHN0B50EA 1870 EUR InStock
MILFMAPHN0B50
MultiScreen™ PH Plates
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
Reliable tools for the advancement of drug discovery and life science research.
  • Negatively charged phosphocellulose
  • Low protein/nucleic acid binding
  • Opaque
  • Non sterile
  • Volume: 0,05 to 0,25 ml
Application: Protein kinase assays with peptide substrates, enzyme assays, binds positive charge.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité