MultiScreen® Collection Plates, 96 Well
Fournisseur: Merck
MATRNPS50
MILFMATRNPS50EA 495 EUR InStock
MILFMATRNPS50
MultiScreen® Collection Plates, 96 Well
Microplaques Microplaques HTS
These 96 well collection plates are suitable for mammalian cell culture and parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA).
  • Transport receiver plate
  • Clear
  • Non sterile
Made of polystyrene
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité